Learn More
NH2-C5-NH-Boc, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459316
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 16459316
Marca: Medchem Express HYW004710
MedChemExpress NH2-C5-NH-Boc (PROTAC Linker 23) is an alkyl chain-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
NH2-C5-NH-Boc (PROTAC Linker 23) is an alkyl chain-based PROTAC linker can be used in the synthesis of PROTACs.
Specifica
Materiale o nome chimico NH2-C5-NH-Boc
CAS 51644-96-3
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H22N2O2
Quantità 100 mg
Sinonimo PROTAC Linker 23
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (494.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC(C)(C)C)NCCCCCN
Molecular Weight (g/mol) 202.29
Peso formulazione 202.29
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Viscous Liquid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.