Learn More
Novus Biologicals™ NHA2/SLC9B2/NHEDC2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Codice prodotto. 18414219 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
Codice prodotto. 18414219
Marca: Novus Biologicals™ H00133308T01
Specifica
Quantità 0.1 mL
Content And Storage Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Bersaglio NHA2/SLC9B2/NHEDC2
Sinonimo FLJ23984, Mitochondrial Na(+)/H(+) exchanger NHA2, mitochondrial sodium/hydrogen exchanger NHA2, Na(+)/H(+) exchanger-like domain-containing protein 2, Na+/H+ exchanger domain containing 2, NHA2NHE10, NHE domain-containing protein 2, Sodium/hydrogen exchanger-like domain-containing protein 2
Simbolo del gene SLC9B2