missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NHEJ1 Mouse anti-Human, Clone: 1F8C7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | NHEJ1 |
|---|---|
| Clone | 1F8C7 |
| Concentrazione | 1 mg/mL |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
16848535
|
Proteintech
66552-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
16838535
|
Proteintech
66552-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Double-strand breaks in DNA result from genotoxic stresses and are among the most damaging of DNA lesions. This gene encodes a DNA repair factor essential for the nonhomologous end-joining pathway, which preferentially mediates repair of double-stranded breaks. Mutations in this gene cause different kinds of severe combined immunodeficiency disorders.Specifica
| NHEJ1 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| NHEJ1, Protein cernunnos, XLF, XRCC4 like factor | |
| NHEJ1 | |
| IgG2b | |
| Protein A | |
| Antibody |
| 1F8C7 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9H9Q4 | |
| 79840 | |
| NHEJ1 Fusion Protein Ag2496 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NHEJ1 |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto