Learn More
R&D Systems NHP XL IL-10, Magnetic Luminex™ Performance Assay
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 Kit |
| Specie | Primate |
| Bersaglio legante | IL-10 |
| ID gene (immissione) | 3586 |
| Sinonimo | CSIF, CSIFMGC126450, Cytokine synthesis inhibitory factor, GVHDS, IL10, IL10A, IL-10MGC126451, interleukin 10, interleukin-10, TGIF |
| Content And Storage | Store the unopened product at 2 - 8 °C. Do not use past expiration date. |