Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ 6 Fast Flow
Codice prodotto. 10291210 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 ml
25 ml
100 ml
500 ml
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
500mL
5mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10291210 25 ml 25mL
11540814 5 ml 5mL
10343060 100 ml 100mL
10353060 500 ml 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10291210 Fornitore Cytiva N. del fornitore 17531801
Per combinare i vantaggi del Ni2 per la purificazione di proteine marcate con istidina, con le proprietà della piattaforma Sepharose Fast Flow, caratterizzate da un'eccellente stabilità a livello industriale. Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ 6 Fast Flow rientra in una gamma di terreni per cromatografia IMAC per cattura e purificazione intermedia.
Ni Sepharose 6 Fast Flow is a member of the Cytiva range of IMAC chromatography media for capture and intermediate purification.
  • Designed for scaling up purification of histidine-tagged proteins.
  • High protein binding capacity and minimal leakage of Ni2+ ions.
  • As a BioProcess medium it fulfills industrial demands for security of supply, robust performance and regulatory support.
  • Available in convenient prepacked HisPrep and HisTrap column formats.
  • Composed of cross-linked 6% agarose beads modified with a novel chelating ligand immobilized to the base matrix and pre-charged with Ni2+ ions for purification of histidine tagged proteins.
  • The coupling chemistry and the novel ligand is designed to give minimal ligand and Ni2+ leakage while providing high capacity.
  • Available in a range of different bulk pack sizes and convenient pre-packed formats for easy scale-up and process development.
  • As member of the BioProcess media range, Ni Sepharose 6 Fast Flow meets industrial demands with security of supply and comprehensive technical and regulatory support.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tampone HCl 0.1M, NaOH 0.1M, urea 8M
Product Type Terreno di coltura per cromatografia Ni Sepharose 6 FF
Quantità 25 ml
Altezza (sistema imperiale) 9.84 in.
Altezza (sistema metrico) 250 mm
Portata 600 cm/ora
Pressione max 1 bar
Intervallo di pH Da 3 a 12
Dimensione particelle 90 μm
Support Type Agarosio reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Matrix Ni-Sepharose
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethanol, Nickel