Learn More
Cytiva Terreno di coltura ad alte prestazioni Ni Sepharose™
Codice prodotto. 11545035 Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 ml
100 ml
Dimensione della confezione:
100mL
25mL
Codice prodotto. 11545035
Marca: Cytiva 17526802
Precaricato con Ni2+ per la purificazione ottimale di proteine marcate con istidina. Il terreno di coltura ad alte prestazioni Cytiva Lifescience™ Ni Sepharose™ assicura elevata capacità legante e compatibilità.
  • Negligible leakage of Ni2+ ions
  • High binding capacity: at least 40mg protein/mL medium
  • Compatible with a wide range of reducing agents, detergents, denaturants, and other additives
  • Stable (long-term) in the pH range 3-12
  • Average particle size: 34μm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Terreno di coltura per cromatografia Ni Sepharose HP
Quantità 100 ml
Intervallo di pH Da 3 a 12
Dimensione particelle 34μ m
Support Type Agarosio reticolato 6%
Content And Storage Da 4° a 30 °C
Matrix Ni-Sepharose
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH208-Contiene Nickel. Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/antideflagranti; lostesso dicasi per tutte le attrezzaturedi manipolazione delmateriale./ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P235-Conservare in luogo fresco.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: ethanol, Nickel