Learn More
Microspec™ Nichrome Wire Loops
Codice prodotto. 15782165
Click to view available options
Volume:
1 μL
2 μL
3 μL
4 μL
5 μL
10 μL
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 15782165
Marca: Microspec™ S2
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Used for bacteriological, microbiological applications and flame tests.
  • Used for bacteriological and other microbiological applications and flame tests
  • Tightly wound
  • Easy change
  • Wire loops
  • Nichrome wire
Specifica
Monouso Reusable
Volume 2 μL
Diameter (English) Inside 0.163 in.
Diameter (Metric) Inside 4.15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 3.54 to 3.94 in.
Lunghezza (sistema metrico) 90 to 100 mm
Materiale Nickel Chromium Wire
Sterilità Non-sterile
Colore Silver
Product Type Inoculating Product
Include 25 wire loops in a vial
Quantità 25
Tipo di imballaggio Plastic Vial
Calibrato Yes