Learn More
Nickel, AAS standard solution, Specpure™ Ni 1000μg/mL
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
missing translation for 'unitSize'
100mL
500mL
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Nickel, AAS standard solution |
| Nota nome | Ni 1000μg/mL |
| Forma fisica | Liquid |
| Concentrazione | Ni in 5% HNO3 |
| Numero UN | UN3264 |
| Colore | Incolore |
| Quantità | 100 mL |
| Grado | Specpure |
Safety and Handling
Product Identifier
- Nickel, AAS standard solution, Specpure, Ni 1000µg/ml
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- cancerogenicità Categoria 1A
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H350i-Può provocare il cancro se inalato.
- H360D-Può nuocere al feto.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, Nickel(II) nitrate, hexahydrate