Learn More
Nickel aluminum, 99.0% min (metals basis)
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
Descrizione
Nickel aluminum is used in strengthening constituent in high-temperature nickel-base superalloys, coating blades in gas turbines and jet engines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel aluminum |
| Colore | Gray |
| Aspetto | Gray powder, Intermetallic |
| Quantità | 10 g |
| Odore | Odorless |
| Intervallo percentuale saggio | 99.0% min. (metals basis) |
| Forma | Powder |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel aluminum
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .