Learn More
Nickel ammonium sulfate hexahydrate, 98%
Codice prodotto. 11438367
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
Codice prodotto. 11438367
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18441.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7785-20-8 | H8N2NiO8S2·6H2O
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7785-20-8
Formula molecolare H8N2NiO8S2·6H2O
Numero MDL MFCD00150260
Sinonimo Ammonium nickel sulfate hexahydrate
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Quantità 100 g
Formula lineare Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O
Numero UN UN3077
Indice di Merck 14,6501
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 394.99 (286.90 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Odore Odorless
Densità 1.923
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel ammonium sulfate hexahydrate