Learn More
Nickel arsenide, 99.5% (metals basis excluding Co), Co 0.1-1%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11333338
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11333338
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036269.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12068-61-0
Formula molecolare As2Ni
Molecular Weight (g/mol) 208.537
Numero MDL MFCD00151450
InChI Key LPZQKJKDQZNVJW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1,2-diarsa-3-nickelacycloprop-1-ene
PubChem CID 91886304
IUPAC Name $l^{2}-arsanylidenearsenic;nickel
SMILES [Ni].[As]=[As]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel arsenide
Forma fisica Lump
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis excluding Co), Co 0.1 to 1%
Numero UN UN3077
Percent Purity 99.5%