Learn More
Nickel Chromium wire, 0.41mm (0.016in) dia
Codice prodotto. p-7051901
Click to view available options
Quantità:
100 m
25 m
Dimensione della confezione:
100m
25m
Codice prodotto. 11379847
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042196.G9
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 11106-97-1 | CrNi | 110.69 g/mol
These alloys are typically used in resistance wire. They are also used in some dental restorations (fillings). It is commonly used in ceramic as an internal support. Nichrome wire is used for its ability to withstand the high temperatures that occur when clay work is fired in a kiln.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 11106-97-1
Formula molecolare CrNi
Molecular Weight (g/mol) 110.69
Numero MDL MFCD00673110
InChI Key VNNRSPGTAMTISX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel chromium, nickel-chromium, nicr, nickel chromium lump, chromium, compd. with nickel 1:1, chromium nickel, acmc-1byoe, nickel chromium powder,-140+325 mesh, nickel chromium wire, 1.0mm 0.04in dia, nickel chromium wire, 0.25mm 0.01in dia
PubChem CID 11320920
IUPAC Name chromium;nickel
SMILES [Cr].[Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Chromium wire
Nota nome 0.41mm (0.016 in.) dia.
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Cr; 80:20 wt%
Quantità 25 m
Odore Odorless
Peso ≈1.09g/m
Forma Wire
Informazioni di solubilità Insoluble in water.