Learn More
Nickel Copper Iron Manganese rod, 1.27cm (0.5 in.) dia., Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11347918
Click to view available options
Quantità:
10 cm
50 cm
Dimensione della confezione:
10cm
50cm
Codice prodotto. 11347918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036457.BS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Copper Iron Manganese rod
Nota nome 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt%
Quantità 10 cm
Peso ≈104g/10cm
Forma Rod
Numero MDL MFCD02091727
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel Copper Iron Manganese rod
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .