Learn More
Nickel Electro™ Nickel Crucible Lid
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
25 mm
30 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
DiameterMetricOuter
Requires
Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs
- Resistant to corrosion
- Should not be used with nitric acid
- Prevents chance of hot material spattering out of open crucible
- Cost effective replacement for platinum
Crucible lid, nickel, handle
Specifica
Specifica
| Materiale | Nickel |
| Quantità | Each |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 25 mm |
| Product Type | Crucible lid |