Learn More
Fisherbrand™ Pinza per crogiolo in nichel
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Laboratory straight tong, nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content), bright finish
- Made of Nickel 200 that is commercially pure (99.6%) wrought nickel
- Has good mechanical properties and excellent resistance to many corrosive environments
- Features high thermal and electrical conductivities, low gas content and low vapor pressure
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Lunghezza (sistema metrico) | 200 mm |
| Materiale | Nickel |
| Tipo | Pinza per crogiolo |