Learn More
Bochem™ Nickel Crucibles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
70 mL
130 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Materiale | Nickel |
| Capacità (sistema metrico) | 70 mL |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 50mm |
| Altezza (sistema metrico) | 50mm |
| Product Type | Crogiolo |