Learn More
Bochem™ Nickel Crucibles
Codice prodotto. p-8006743
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
70 mL
130 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10209170
Marca: Bochem™ 8125
Solo null disponibili
Specifica
Materiale Nickel
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 45mm
Altezza (sistema metrico) 45mm
Product Type Crogiolo