Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Guaina doppia in nichel
Codice prodotto. 10126821
Click to view available options
Materiale:
Nickel, Powder-coated Zinc
Zinco, Nichel
Include:
Nickel-plated Brass Screws
Nickel-plated Steel Screws
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10126821
Marca: Usbeck Laborgeraete™ 2203
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use Usbeck Laborgeraete™ Nickel Double Clamp Sleeves to apply 360 degrees of uniform clamping pressure for perfect fit-ups. The sleeves feature a high strength modular design for safer handling.
  • Zinc diecasting
  • For rods up to 16 mm Ø
  • Use with nickel-plated steel or brass screws
Specifica
Quantità 1 ciascuno
Tipo Guaina doppia
Materiale Zinco, Nichel
Include Nickel-plated Brass Screws