Learn More
Nickel Electro™ Nickel Round Bottom Evaporating Basin
Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
80 mL
90 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Descrizione
Includes
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires
BottomShape,Material,dimProductType
- Crevice free
- Round bottom
- Non magnetic
- Includes pouring spout
- 99.6% nickel content
- Supplied in standard packs of 5
Crevice free, round bottom, pouring spout
Specifica
Specifica
| Forma del fondo | Round |
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Materiale | Nickel |
| Forma | Round |
| Tipo | Evaporating Bowl |
| Altezza (sistema metrico) | 40 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |