Learn More
Nickel Electro™ Nickel Round Bottom Evaporating Basin
Codice prodotto. p-7115691 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
80 mL
90 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 5
Codice prodotto. 12737366
Marca: Nickel Electro™ 716
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Includes
CapacityMetric,DiameterMetric,HeightMetric
Requires
BottomShape,Material,dimProductType
Evaporate solutions with a round bottom nickel evaporating dish. Nickel Electro™ Nickel Evaporating Basin with Spout comes in various capacities to accommodate the volume of solution.
  • Crevice free
  • Round bottom
  • Non magnetic
  • Includes pouring spout
  • 99.6% nickel content
  • Supplied in standard packs of 5
Crevice free, round bottom, pouring spout
Specifica
Forma del fondo Round
Capacità (sistema metrico) 80 mL
Materiale Nickel
Forma Round
Tipo Evaporating Bowl
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) 70 mm