missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hanna Instruments™ Nickel Reagent Sets, For Colorimetric Water Testing
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
These high quality reagents are designed to follow accepted test methods for colorimetric determination of nickel. By simply adding the reagents to the sample as directed, a reaction will take place and a compatible meter can be used to determine the concentration from the color that is produced.
- Reagent sets available for low range (using the pan method) and high range (using photometric method) determinations
- Pre-made, pre-measured water testing reagents for ease of use
- Prepared with high purity chemicals manufactured in Hanna's state-of-the-art facility
- Clearly marked with expiration date and lot number on each packet and bottle for traceability
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Nickel high range determination |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Compatible Hanna benchtop and portable photometers |
| Include | 100 individual packets |
| N. di test | 100 |
| Quantità | 1 Set |
| Range | 0 to 7mg/L nickel |
| Metodo test | Cholorimetric determination |
| Tipo | Water Testing Kit |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- X100 TEST NICKEL FOR 38937
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H332-Nocivo se inalato.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Tetrasodium EDTA
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto