Learn More
Nickel(II) acetate tetrahydrate, 99+%, for analysis
Codice prodotto. p-4510213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10551354
Marca: Thermo Scientific Acros 223141000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 6018-89-9 | C4H14NiO8 | 248.84 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6018-89-9
Formula molecolare C4H14NiO8
Molecular Weight (g/mol) 248.84
Numero MDL MFCD00066973
InChI Key OINIXPNQKAZCRL-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel ii acetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate, nickel diacetate tetrahydrate, diacetatonickel tetrahydrate, nickelous acetate tetrahydrate, unii-6soa8l0560, acetic acid, nickel +2 salt, tetrahydrate, nickel 2+ diacetate tetrahydrate, nickel acetate tetrahydrate nickel and nickel compounds, acetic acid, nickel 2+ salt, tetrahydrate
PubChem CID 62601
SMILES O.O.O.O.[Ni++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) acetate tetrahydrate
Punto di fusione 250.0°C
Colore White
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% min. (Complexometry)
Formula lineare (CH3CO2)2Ni·4H2O
Fieser 14,288; 16,308
Indice di Merck 14,6498
Informazioni di solubilità Solubility in water: 182g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol
IUPAC Name nickel(2+);diacetate;tetrahydrate
Peso formulazione 248.86
Percent Purity ≥99%
Grado Analytical
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Flacone in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) acetate tetrahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Acetic acid, nickel(2+) salt, Nickel acetate tetrahydrate