Learn More
Nickel(II) carbonate (basic) hydrate, Puratronic™, 99.996% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. p-7048537
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11316937
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 010814.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 155775-31-8
Formula molecolare CH4Ni3O7
Molecular Weight (g/mol) 304.12
Numero MDL MFCD00016262
InChI Key ATYNVYNPWGEMMI-UHFFFAOYSA-H
Sinonimo nickel 3+ ;carbonate;hydroxide;hydrate, nickel carbonate, basic hydrate trace metals basis
PubChem CID 86176052
IUPAC Name nickel(3+);carbonate;hydroxide;hydrate
SMILES [OH-].[OH-].[OH-].[OH-].[Ni++].[Ni++].[Ni++].[O-]C([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) carbonate (basic) hydrate
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula lineare NiCO3·2Ni(OH)2·xH2O
Numero UN UN3077
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 304.18 (Anhydrous)
Percent Purity 99.996%
Grado Puratronic