Learn More
Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate, for analysis, (ca 45-47% Ni)
Codice prodotto. p-3756675 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 10370644
Marca: Thermo Scientific Acros 223162500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 39430-27-8 | CH4Ni3O7·xH2O | 304.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 39430-27-8, 65405-96-1
Formula molecolare CH4Ni3O7·xH2O
Molecular Weight (g/mol) 304.11
Numero MDL MFCD00150262
Sinonimo Basic nickel carbonate
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) carbonate hydroxide hydrate
Nota nome ca 45-47% Ni, For analysis
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Formula lineare 2Ni(OH)2·xH2O
Indice di Merck 13, 6527
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ammonia and in diluted acids
Peso formulazione 304.11
Percent Purity ≥45% (NI)
Grado Analytical
Imballaggio Flacone in plastica