Learn More
Nickel(II) chloride hexahydrate, 99.3% (metals basis)
Codice prodotto. p-4407669
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11381759
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012372.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O
Zirconium dichloride oxide is utilized as a precursor to prepare other zirconium compounds. It is employed in acid dyes, pigment toners and antiperspirants. It finds application as a rubber additive and a fiber treatment agent. It is also used in paint drying, refractories, ceramics and glaze.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-20-0
Formula molecolare Cl2Ni·6H2O
Numero MDL MFCD00149809
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) chloride hexahydrate
Punto di fusione 140°C-H2O
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 99.3% (metals basis)
Informazioni di solubilità Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide.
Peso formulazione 237.71 (129.60anhydrous)
Odore Odorless
Aspetto Green crystals
Densità 1.92 g/cm3 at 20°C
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) chloride hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel(II) chloridehexahydrate