Learn More
Nickel(II) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel(II) chloride hexahydrate |
| CAS min. % | 100.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Forma fisica | Solution |
| Quantità | 5 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99.999% |
| Formula lineare | NiCl2·6H2O |
| Fieser | 14,351; 15,96; 17,86 |
| Indice di Merck | 15, 6590 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol |
| Vedi altri risultati |