Learn More
Nickel(II) chloride hexahydrate, 99.999%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3776970 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10626592
Marca: Thermo Scientific Acros 193570050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7791-20-0 | Cl2Ni·6H2O | 237.71 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-20-0, 7718-54-9
Formula molecolare Cl2Ni·6H2O
Molecular Weight (g/mol) 237.71
Numero MDL MFCD00149809
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) chloride hexahydrate
CAS min. % 100.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Solution
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.999%
Formula lineare NiCl2·6H2O
Fieser 14,351; 15,96; 17,86
Indice di Merck 15, 6590
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2540g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in ammonium hydroxide, soluble in alcohol
Peso formulazione 237.71
Percent Purity 99.999%
Grado Base per metalli in tracce