Learn More
Nickel(II) Chloride Hexahydrate, puriss. p.a., ≥98%, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15633460 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
1kg
2.50kg
Codice prodotto. 15633460
Marca: Honeywell-Fluka 314622.5KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Puriss. p.a.,≥98%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-20-0
Numero MDL MFCD00149809
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Punto di fusione 80°C
Quantità 2.5 kg
Formula lineare NiCl2 · 6H2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 237.69g/mol
Percent Purity ≥98%
Grado puriss. p.a.
Imballaggio Flacone in polietilene
Densità 3.550g/cm3