Learn More
Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate, ReagentPlus™ Honeywell™
Codice prodotto. 15632200 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
500 g
2 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
25g
2kg
500g
Codice prodotto. 15632200
Marca: Honeywell Research Chemicals 22338725G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7791-20-0
Numero MDL MFCD00149809
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(Ii) Chloride Hexahydrate
Quantità 25 g
Formula lineare NiCl2 · 6H2O
Numero UN UN3288
Peso formulazione 237.69g/mol
Grado ReagentPlus
Imballaggio Flacone in polietilene