Learn More
Nickel(II) chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Codice prodotto. p-4824841
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 11348557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 035713.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7718-54-9 | Cl2Ni | 129.593 g/mol
It is used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7718-54-9
Formula molecolare Cl2Ni
Molecular Weight (g/mol) 129.593
Numero MDL MFCD00011142
InChI Key QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC Name dichloronickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) chloride
Punto di fusione 1001°C
Colore Yellow to Orange
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 129.6
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Yellow to orange powder
Pressione del vapore 1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Densità 3.55