Learn More
Nickel(II) formate dihydrate
Codice prodotto. 11321349
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
Codice prodotto. 11321349
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013801.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For Nickel Catalyst Preparations | CAS: 15694-70-9 | Ni(HCO2)2·2H2O
Nickel(II) formate dihydrate is used in nickel catalyst preparations. It is also used as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15694-70-9
Formula molecolare Ni(HCO2)2·2H2O
Numero MDL MFCD00153034
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) formate dihydrate
Punto di fusione 130°C to 140°C-2H2O
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 100 g
Informazioni di solubilità In the range 180-200° decomposes to Ni,CO,CO2,H2,H2O,CH4. Partially soluble in water
Peso formulazione 184.77 (148.74 Anhydrous)
Aspetto Green powder
Informazioni di decomposizione In the range 180° to 200°C decomposes to Ni,CO,CO2
Densità 2.15 g/cm3