Learn More
Nickel(II) lactate tetrahydrate, 98%
Codice prodotto. 11470038
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 11470038
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B23643.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
C6H10NiO6·4H2O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Formula molecolare C6H10NiO6·4H2O
Numero MDL MFCD02683106
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) lactate tetrahydrate
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Peso formulazione 308.91 (236.85 Anhydrous)
Percent Purity 98%