Learn More
Nickel(II) oxide, black, 76% Ni
Codice prodotto. 10501091 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Flacone in plastica
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
5g
Codice prodotto. 10501091
Marca: Thermo Scientific Acros 223120050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-99-1
Formula molecolare NiO
Molecular Weight (g/mol) 74.69
Numero MDL MFCD00011145
InChI Key GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC Name oxonickel
SMILES O=[Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) oxide, black
Punto di fusione 1960°C
Nota nome 76% Ni
Colore Black-Gray
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Formula lineare NiO
Indice di Merck 15, 6597
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in caustic solutions,soluble in acids and ammonium hydroxide
Peso formulazione 74.7
Percent Purity 75 to 77% (Ni)
Imballaggio Glass bottle
Gravità specifica 6.67
Densità 6.6700g/mL