Learn More
Nickel(II) oxide, green, Ni 78.5%
Codice prodotto. 15402157
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15402157
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045094.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1313-99-1 | NiO | 74.69 g/mol
Nickel(II) oxide is used in the preparation of nickel alloys including nickel steel alloys, manufacture of glass and porcelain paints. Further nickel oxide is the main component in nickel-iron battery (Edison battery), nickel-cadmium rechargeable battery, and also used in ceramic industry for making frits and porcelain glazes. It also acts as a hydrogenation catalyst. NiO/CNTs (nickel oxide/carbon nanotubes) could be a potential cathode catalyst for oxygen reduction reaction (ORR) in microbial fuel cells (MFCs). It is blended with other high purity oxides and used in a variety of semiconductor applications such as thermistors and varistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-99-1
Formula molecolare NiO
Molecular Weight (g/mol) 74.69
Numero MDL MFCD00011145
InChI Key GNRSAWUEBMWBQH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel ii oxide, nickel monoxide, bunsenite, nickelous oxide, nickel oxide, mononickel oxide, nickel protoxide, black nickel oxide, nickel 2+ oxide
PubChem CID 14805
IUPAC Name oxonickel
SMILES O=[Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) oxide
Punto di fusione 1984°C
Colore Green
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio Ni 78.5%
Informazioni di solubilità Soluble in ammonium hydroxide. Insoluble in water.
Peso formulazione 74.71
Odore Odorless
Densità 6.67
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) oxide, green
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 4
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H413-Può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel oxide