Learn More
Nickel(II) sulfamate, 50% w/w aq. soln., Reagent Grade
Codice prodotto. p-7051121
Click to view available options
Quantità:
1 L
2 x 2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
5L
Codice prodotto. 11308488
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 040501.K2
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Nickel plating | CAS: 13770-89-3 | H4N2NiO6S2 | 250.85 g/mol
Nickel plating Nickel(II) sulfamate is used for electroplating and as a surface treating agent. It finds application in metal coloring and casting.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13770-89-3
Formula molecolare H4N2NiO6S2
Molecular Weight (g/mol) 250.85
Numero MDL MFCD00137261
InChI Key KERTUBUCQCSNJU-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel sulfamate, nickel bis sulphamidate, nickel ii sulfamate, aeronikl 250, aeronikl 400, aeronikl 575, nickel 2+ disulfamate, sulfamic acid, nickel 2+ salt 2:1, nickel sulfamate 6ci,7ci
PubChem CID 83720
IUPAC Name nickel(2+);disulfamate
SMILES [Ni++].NS([O-])(=O)=O.NS([O-])(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) sulfamate
Colore Green
Forma fisica Liquid
Quantità 1 L
Formula lineare Ni(SO3NH2)2
Numero UN UN3082
Informazioni di solubilità Miscible with water,immiscible with ether,acetone.
Peso formulazione 250.86 (Anhydrous)
Grado Reagent
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Odore Odorless
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) sulfamate, 50% w/w aqueous solution
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P284-¢Quando la ventilazione del locale è insufficiente! indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel(II) sulphamate