Learn More
Nickel(II) sulfate hexahydrate, 98%
Codice prodotto. p-7049019
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
2kg
500g
Codice prodotto. 11361839
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012514.36
Richiesta di formato massivo o personalizzato
In nickel plating, as mordant in dyeing and in printing textiles | CAS: 10101-97-0 | H12NiO10S | 262.839 g/mol
Nickel sulfate hexahydrate is mainly used in Ni plating, as mordant in dyeing and in printing textiles, as a blackening agent for zinc and brass and in the fabrication of organic nickel salts. It is used as an effective catalyst for gas-phase dehydration of glycerol to acrolein. Nickel sulfate hexahydrate crystal is an efficient ultraviolet filter material. Columns used in biochemistry and molecular biology can be regenerated with nickel sulfate. It is used to prepare nickel carbonate, a precursor to pigments and nickel-based catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10101-97-0
Formula molecolare H12NiO10S
Molecular Weight (g/mol) 262.839
Numero MDL MFCD00149813
InChI Key RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) sulfate hexahydrate
Forma fisica Crystalline
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Formula lineare NiSO4·6H2O
Numero UN UN3288
Indice di Merck 14,6517
Informazioni di solubilità Very soluble in water,ethanol,ammonia.
Peso formulazione 262.86 (154.77 Anhydrous)
Percent Purity 98%
Densità 2.07 g/mL
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel(II) sulfate hexahydrate