Learn More
Nickel(II) Sulfate Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. p-7073336 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
500g
Codice prodotto. 11403673
Marca: Fisher Chemical N/2000/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 10101-97-0
Formula molecolare H12NiO10S
Molecular Weight (g/mol) 262.839
Numero MDL 149813
InChI Key RRIWRJBSCGCBID-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo nickel sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate hexahydrate, nickel 2+ sulfate hexahydrate, nickel ii sulfate, nickelsulfatehexahydrate, dsstox_cid_928, acmc-1c7xm, dsstox_rid_75872, ni.so4.6h2o, dsstox_gsid_20928
PubChem CID 5284429
ChEBI CHEBI:53437
IUPAC Name nickel(2+);sulfate;hexahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifica
Punto di fusione 53°C
Colore Blue-Green
pH 4 to 6
Forma fisica Crystalline Solid
Quantità 250 g
Peso formulazione 262.85g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) sulfate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.