Learn More
Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate, 99%
Codice prodotto. 10621073 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
Codice prodotto. 10621073
Marca: Thermo Scientific Acros 358730100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 15684-36-3 | B2F8H12NiO6 | 340.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 15684-36-3, 14708-14-6
Formula molecolare B2F8H12NiO6
Molecular Weight (g/mol) 340.39
Numero MDL MFCD00150259
InChI Key BFFWGFMAXHCLDV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate, nickel ii ditetrafluoroborate hexahydrate, nickel 2+ ditetrafluoroborate hexahydrate, borate 1-,tetrafluoro-, nickel 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci, 2bf4.ni.6h2o, nickel ii tetrafluoroboratehexahydrate, nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate 100g, nickel 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, nickel 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate
PubChem CID 177615
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Colore Blue-Green
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Forma fisica Crystals
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Complexometry)
Formula lineare Ni(BF4)2·6H2O
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
IUPAC Name nickel(2+) bis(tetrafluoroboranuide) hexahydrate
Peso formulazione 340.39
Percent Purity 99%
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel(II) tetrafluoroborate hexahydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.