Learn More
Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005 in.) thick, annealed (Mumetal™)
Codice prodotto. 11355677
Click to view available options
Quantità:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11355677
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043399.FL
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Magnetic shielding alloy
Nickel Iron Copper Molybdenum foil is used as a magnetic shielding alloy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Iron Copper Molybdenum foil
Nota nome 0.125mm (0.005 in.) thick, Annealed (Mumetal™)
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Fe:Cu:Mo; 77:14:5:4 wt%
Quantità 75 x 75 mm
Forma Foil
Numero MDL MFCD02684505
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel Iron Copper Molybdenum foil, 0.125mm (0.005in) thick, annealed
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel