Learn More
Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Nickel Iron Molybdenum flake |
| Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso | Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% |
| Densità | 0.29g/mL |
| Quantità | 250 g |
| Dimensioni maglia | −200 Mesh |
| Forma | Flake |
| Numero MDL | MFCD09910537 |
| Numero UN | UN3089 |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh
- Pericolo
- Solido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H228-Solido infiammabile.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .