Learn More
Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh
Codice prodotto. 15422417
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
Codice prodotto. 15422417
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045610.A1
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Iron Molybdenum flake
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt%
Densità 0.29g/mL
Quantità 1 kg
Dimensioni maglia −200 Mesh
Forma Flake
Numero MDL MFCD09910537
Numero UN UN3089