Learn More
Nickel Iron Molybdenum foil, 0.102mm (0.004in) thick, annealed
Codice prodotto. 15426735
Click to view available options
Quantità:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15426735
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.@O
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Form: approx. 40.1g/150 x 300mm | Ni:Fe:Mo
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Iron Molybdenum foil
Nota nome 0.102 mm (0.004 in.) thick, Annealed
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Quantità 300 x 600 mm
Peso ∼40.1 g/150 x 300 mm
Forma Foil
Formula molecolare Ni:Fe:Mo
Numero MDL MFCD09910537
Informazioni di solubilità Insoluble aq. soln..
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel Iron Molybdenum foil
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nickel