Learn More
Nickel Iron Molybdenum foil, 0.102mm (0.004in) thick, annealed
Codice prodotto. 15436735
Click to view available options
Quantità:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15436735
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.4K
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Form: approx. 40.1g/150 x 300mm | Ni:Fe:Mo
It is most commonly used as a high temperature, corrosion resistant metal alloy in steel, cast iron and super alloys for the military and defense industry, semiconductor industry and specialty machine shops.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel Iron Molybdenum foil
Nota nome 0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
Media Mol. Peso o mole Intervallo di peso Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Quantità 150 x 300 mm
Peso ≈40.1g/150x300mm
Forma Foil
Formula molecolare Ni:Fe:Mo
Numero MDL MFCD09910537
Informazioni di solubilità Insoluble in water.