Learn More
Fisherbrand™ Spatole medie in acciaio inox Chattaway
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Specifica
Specifica
| Quantità | Conf. da 5 |
| Product Type | Spatola Chattaway |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 3.6 mm |
| Dimensioni (L x P) | 200 x 10 mm |
| Materiale | Nichel |
| Lunghezza (sistema metrico) | 100 mm |