Learn More
Fisherbrand™ Spatole medie in acciaio inox Chattaway
Codice prodotto. p-8012493 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
200 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11553462
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Per raschiare e sollevare i materiali da flaconi o fiasche. Le spatole in nichel Fisherbrand™ Chattaway non sono magnetiche e hanno finitura lucida.
  • Manufactured from Nickel
  • Bent and rounded end scrapes and lifts materials from bottles and flasks
Specifica
Quantità Conf. da 5
Product Type Spatola Chattaway
Larghezza (sistema metrico) 10 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 3.6 mm
Dimensioni (L x P) 200 x 10 mm
Materiale Nichel
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm