Learn More
Nickel Metal Sheet, Pure, about 0.5mm, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10010300 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
Codice prodotto. 10010300
Marca: Fisher Chemical N/1370/50
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0
Formula molecolare Ni
Molecular Weight (g/mol) 58.69
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Punto di fusione 1455°C
Punti di ebollizione 2732°C
Quantità 250 g
Imballaggio Plastic container
Pressione del vapore 1mmHg 1810
Forma Solid
Peso formulazione 58.7g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel, spheres, 5 to 11 mm
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.