Learn More
Fisherbrand™ Micro spatole Chattaway in nichel
Codice prodotto. 11533472 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 5
Codice prodotto. 11533472
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get optimum results when you use the nickel-based micro spatulas for your essential laboratory work. Ideal for Biology, Microbiology and Pharmaceutical Applications, the Fisherbrand™ Nickel Chattaway Micro Spatulas are widely used, sturdy, affordable, and resistant to most solvents.
  • Excellent resistance to many corrosive environments
  • High thermal and electrical conductivities
  • Low gas content and low vapor pressure
  • Nickel 200 spec (minimum 99.6% nickel content)
  • Bright finish
  • Spatula Blade One end flat, other end at 45° angle
  • Supplied in standard packs of 5
Specifica
Quantità Conf. da 5
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Product Type Spatola Chattaway
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 3.6 mm
Dimensioni (L x P) 230 x 4 mm
Materiale Nichel
Lunghezza (sistema metrico) 230 mm