Learn More
Nickel, plasma standard solution, Specpure™ Ni 1000μg/mL
Codice prodotto. 11321399
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
Codice prodotto. 11321399
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 013839.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Nickel, plasma standard solution is used as a standard solution in analytical chemistry and atomic absorption spectroscopy. It is also used as a single-element standard solution for plasma emission spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-02-0, 7697-37-2, 7732-18-5
Molecular Weight (g/mol) 58.69
InChI Key PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC Name nickel
SMILES [Ni]
Specifica
Materiale o nome chimico Nickel
Pressione del vapore 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forma fisica Liquid
Formula molecolare Ni
Numero MDL MFCD00011137 MFCD06798735
Colore Incolore
Solubilità Miscible with water
Quantità 100 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Nitric acid: 5.0%; Nickel: 0.1%; Water: 94.9%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Nickel, plasma standard solution, Specpure, Ni 1000µg/ml
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • cancerogenicità Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360D-Può nuocere al feto.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, Nickel(II) nitrate