Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Nickel Plated Brass Cork Borer Sets
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
16.25, 17.50, 18.75mm
23.75, 25.00, 26.25mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Cork Borer Set |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 23.75, 25.00, 26.25mm |
| Materiale | Nickel-plated Brass |
| Quantità | 18 Pk. |