Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Zeppe Hoffman in ottone nichelato
Click to view available options
Larghezza (sistema metrico):
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | Each |
| Tipo | Hoffman Pinchcock |
| Materiale | Nickel-plated Brass |
| Larghezza (sistema metrico) | 25 mm |